Principaux documents
G5388
Sigma-Aldrich
D-(+)-galactose
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Galactose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1724619
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.1% glucose
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
Pf
168-170 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Traces de cations
Mn: ≤50 ppb
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Description générale
Le galactose est un constituant du lactose. C'est l'un des principaux nutriments du nouveau-né et du jeune enfant. Il est produit dans le corps pour la formation du lactose et entre également dans la composition des glycolipides (cérébrosides) et des glycoprotéines.
Le galactose est un constituant du lactose. C'est l'un des principaux nutriments du nouveau-né et du jeune enfant. Il est produit dans le corps pour la formation du lactose et entre également dans la composition des glycolipides (cérébrosides) et des glycoprotéines.
Application
Le D-(+)-galactose a été utilisé dans un milieu de culture de lignée cellulaire pour permettre l'arrêt de la croissance cellulaire sans modifier la production spécifique (qtPA) de l'activateur tissulaire du plasminogène recombinant humain (rh-tPA).
Le D-(+)-galactose a été utilisé dans un milieu de culture de lignée cellulaire pour permettre l'arrêt de la croissance cellulaire sans modifier la production spécifique (qtPA) de l'activateur tissulaire du plasminogène recombinant humain (rh-tPA).
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Simultaneous environmental manipulations in semi-perfusion cultures of CHO cells producing rh-tPA
Vergara M, et al.
Electronic journal of Biotechnology, 15(6), 2-2 (2012)