MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Principaux documents
G0750
Sigma-Aldrich
D-(+)-galactose
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Galactose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1724619
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.1% glucose
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
Pf
168-170 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Application
Le galactose a été utilisé :
  • comme composant du tampon de marquage de la galactosyltransférase.
  • comme supplément dans du bouillon MRS pour la croissance des lactobacilles thermophiles
  • pour induire l′expression de la protéine découplante (UCP) dans les transformants de levure
Actions biochimiques/physiologiques
Le galactose est un monosaccharide simple qui sert de source d′énergie et de constituant essentiel des glycolipides et des glycoprotéines. Le galactose contribue au métabolisme énergétique en étant converti en glucose par les enzymes qui constituent la voie de Leloir. Les déficiences des gènes codant pour ces protéines conduisent au trouble métabolique connu sous le nom de galactosémie.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
D L Murdza-Inglis et al.
The Journal of biological chemistry, 269(10), 7435-7438 (1994-03-11)
The uncoupling protein is one of a family of mitochondrial transport proteins involved in energy metabolism. It dissipates oxidative energy to generate heat, either by catalyzing proton transport directly or by catalyzing fatty acid anion transport, thus enabling fatty acids
K W Turner et al.
Applied and environmental microbiology, 45(6), 1932-1934 (1983-06-01)
The ability to ferment galactose is a major characteristic which can be used to differentiate Lactobacillus helveticus (galactose positive) from Lactobacillus lactis and Lactobacillus bulgaricus (galactose negative). In milk cultures, galactose-positive strains produced d- and l-lactic acid with little galactose
Zu-Hong He et al.
Redox biology, 28, 101364-101364 (2019-11-16)
Inflammation is a self-defense response to protect individuals from infection and tissue damage, but excessive or persistent inflammation can have adverse effects on cell survival. Many individuals become especially susceptible to chronic-inflammation-induced sensorineural hearing loss as they age, but the
Hwa-Young Lee et al.
Redox biology, 37, 101727-101727 (2020-10-04)
Oxidative stress attributable to the activation of a Nox4-containing NADPH oxidase is involved in aging-associated vascular dysfunction. However, the Nox4-induced signaling mechanism for the vascular alteration in aging remains unclear. In an aged aorta, the expression of Nox4 mRNA and
Inge E Krabbendam et al.
Cell death & disease, 11(4), 263-263 (2020-04-25)
Metabolic flexibility is an essential characteristic of eukaryotic cells in order to adapt to physiological and environmental changes. Especially in mammalian cells, the metabolic switch from mitochondrial respiration to aerobic glycolysis provides flexibility to sustain cellular energy in pathophysiological conditions.