37468
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Synonyme(s) :
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
145,00 $
About This Item
145,00 $
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (HPLC)
≥99.5%
Forme
powder
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
glycans, lipids, peptides, proteins
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Pf
156-158 °C (lit.)
Solubilité
dioxane: 50 mg/mL, clear
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Adéquation
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Chaîne SMILES
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.