Principaux documents
D107603
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxyphenyl methyl ketone, 2-Acetyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Acetylhydroquinone, Acetylquinol, Quinacetophenone
25 G
321,00 $
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
321,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Beilstein:
637903
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
321,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
crystals
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Christiane Östreicher et al.
Journal of proteomics, 166, 27-38 (2017-07-10)
Cytoprotective effects by upregulating cellular expression levels of antioxidant proteins are attributed to a significant number of food ingredients. Evaluation of those cytoprotective effects and identification of the most active components requires reliable and comprehensive proteomic strategies. Thus, promising potential
Junhai Yang et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 53(10), 1005-1012 (2018-08-04)
We describe the use of aromatic ketones and cinnamyl ketones that have high vacuum stability for analyzing tissue sections using matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectrometry. Specifically, the matrix, (E)-4-(2,5-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one (2,5-cDHA) provides high sensitivity and high vacuum stability while producing
Wojciech Michno et al.
Journal of neurochemistry, 152(5), 602-616 (2019-10-13)
One of the major hallmarks of Alzheimer's disease (AD) pathology is the formation of extracellular amyloid β (Aβ) plaques. While Aβ has been suggested to be critical in inducing and, potentially, driving the disease, the molecular basis of AD pathogenesis