MilliporeSigma
Passer à
A8971
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation
Synonyme(s) :
Apomyoglobin, mass spec standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 vial
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
99,90 $
5 x 1 vial
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
421,00 $
315,75 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
99,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
packaging
vial of 10 nmol
General description
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
Application
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.[1]
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
B4181A8471A8846
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe