39468
αAcide α-cyano-4-hydroxycinnamique
matrix substance for MALDI-MS, Ultra pure
Synonyme(s) :
αα-CCA, αα-CHCA, αα-Cyano, 4-HCCA, ACCA
491,00 $
About This Item
491,00 $
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Forme
solid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
glycans, peptides, proteins
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Pf
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
Solubilité
methanol: 10 mg/mL, clear
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Ca: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Adéquation
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Clé InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
One of the most important aspects of our ultra-pure MALDI matrix substances is their ability to dissolve rapidly and completely; a brief vortex mixing is typically sufficient.