| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 105,00 $ |
10 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 192,00 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 326,00 $ |
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 995,00 $ 746,25 $ |
250 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 980,00 $ 1 485,00 $ |
A propos de cet article
105,00 $
biological source
bovine (casein)
Quality Segment
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
color
white
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
phosphate (PO43-): ~5 mol %
cation traces
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].OCC(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O6P.2Li/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QWIKESRFRWLYIA-UHFFFAOYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93% dry basis (enzymatic) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥97% (enzymatic) |
| biological source bovine (casein) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe