29208
(N-Succinimidyloxycarbonylmethyl)tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonium bromide
for protein sequence analysis (by MALDI-MS), ≥98.5%
Synonyme(s) :
N-Succinimidyl [tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)phosphonio]acetate bromide, TMPP-Ac-OSu
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for protein sequence analysis (by MALDI-MS)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (HPLC)
≥98.5%
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Pf
199-205 °C (dec.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Br-].COc1cc(OC)c(c(OC)c1)[P+](CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(c3c(OC)cc(OC)cc3OC)c4c(OC)cc(OC)cc4OC
InChI
1S/C33H39NO13P.BrH/c1-38-19-12-22(41-4)31(23(13-19)42-5)48(18-30(37)47-34-28(35)10-11-29(34)36,32-24(43-6)14-20(39-2)15-25(32)44-7)33-26(45-8)16-21(40-3)17-27(33)46-9;/h12-17H,10-11,18H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
YKMSQZIYVKTUHI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?