02241
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate sodium salt solution
suitable for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
ddCTP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
animal
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 μmol
Concentration
10.0-11.0 (UV)
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Impuretés
≤1.5% ddNDP (HPLC)
Adéquation
corresponds for UV test
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.Na/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t6-,8+;/m0./s1
Clé InChI
LOOMQRBEBYCFPP-QDOHZIMISA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?