P8913
Phospholipase A2 from bovine pancreas
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonyme(s) :
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥20 units/mg protein
Composition
Protein, 5-20% biuret
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... PLA2G1B(282457)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable