Principaux documents
900645
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
anhydrous, ZerO2®, ≥99.9%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
4 X 2 ML
255,00 $
255,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 2 ML
255,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.9%
pb:
189 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.42 mmHg ( 20 °C)
255,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
ZerO2®
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Impuretés
≤0.005% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.