Documents
PPHH01300
Millipore
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonyme(s) :
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Code UNSPSC :
41104921
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1 h at 90 °C
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
190 μm ± 50 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Dimension de pores
0.45 μm pore
>40 % porosity
Point de bulle
>15 psi, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
Application
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
Caractéristiques et avantages
  • Low extractables
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
Articles
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Voir les données sur les composés extractibles fluorés, la récupération et les produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 537.1.
Afficher tout