Principaux documents
SLHVR33RB
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
250 PKG
935,00 $
935,00 $
En stockDétails
Changer de vue
250 PKG
935,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
0.45 μm
Diamètre:
33 mm
inlet to outlet H:
27 mm
Volume:
100 mL
Stérilité:
γ-irradiated
sterile
Matériaux:
PVDF membrane
modified acrylic housing
Conditionnement:
pk of 250
935,00 $
En stockDétails
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 250
Fabricant/nom de marque
Millex® SLHVR33RB
Paramètres
≥300 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diamètre
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Point de bulle
≥22 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Les filtres pour seringue Millex® stériles conviennent parfaitement à la stérilisation des solvants organiques, des solutions aqueuses ou des gaz/de l'air. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons préconisent l'utilisation de filtres Millex dont la qualité et la fiabilité restent inégalées. Caractérisés par un volume mort minimal et des débits plus rapides, les filtres Millex résistent en outre à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une multitude d'échantillons et de solvants, ce qui minimise le relargage des impuretés extractibles. Les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé, dans le respect des normes de qualité les plus strictes.
Application
Stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueusesAdsorption protéique ultra faible
Caractéristiques et avantages
  • Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
  • Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
  • Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins de haute performance
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany