WP6111560
Pompe résistante aux produits chimiques, 115 V/60 Hz
Synonyme(s) :
Laboratory vacuum pump
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V, 60 Hz
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- Cette pompe résistante aux solvants convient parfaitement aux applications biologiques, environnementales et industrielles.
- Sa tête et son diaphragme chimiquement résistants en font la solution idéale pour les solvants et les produits chimiques corrosifs.
- Elle résiste à l'humidité et aux vapeurs de solvants.
- Elle est livrée avec 70 cm de tuyau de 1/4" et un filtre Millex® FA50 pour une protection en ligne contre l'humidité.
- Elle comprend un régulateur de vide et un régulateur de pression faciles a régler, avec manomètre individuel.
- Portative, elle peut être facilement déplacée d'un poste de travail à l'autre.
Application
Principe
Informations légales
Pièce de rechange
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Protocoles
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Contenu apparenté
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.