Principaux documents
MCFLX4702
Millipore
Kit de filtration jetable MILLICUP-FLEX, 47 mm ; non stérile, résistant aux solvants ; colliers de support semi-réutilisables
Great for Mobile Phase - 250mL Disposable Vacuum Filtration Unit w/ GL45 Threaded Connection; Compatible with 47mm membranes; Nonsterile Semi-reusable: 10 uses/kit
Synonyme(s) :
47mm Filtration Kit, MILLICUP-FLEX Filtration Kit, Nonsterile Filtration Kit
1 KIT
83,50 $
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
83,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41101708
Nomenclature NACRES :
NB.24
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene device
Stérilité
non-sterile
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Raccords
inlet funnel
outlet bottle top
Application(s)
filtration
Description générale
L'unité de filtration sous vide non stérile Millicup-FLEX allie la praticité d'un dispositif de filtration à usage unique à la flexibilité et la compatibilité de la verrerie de filtration sous vide traditionnelle. Grâce à ses composants modulaires résistants aux solvants, l'unité de filtration Millicup-FLEX permet de filtrer efficacement et en toute sécurité une grande variété de solutions aqueuses et organiques directement dans des flacons de filtration sous vide de type GL45 avec un choix de membranes disques de 47 mm (vendues séparément). La conception prête à l'assemblage et sans pince du système de filtration Millicup-FLEX élimine la nécessité d'un nettoyage avant la filtration, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque de contamination des échantillons. À l'issue de la filtration, l'entonnoir de 250 ml et le collier de support de membrane se retirent facilement pour permettre un accès direct à la membrane.
Caractéristiques et avantages :
  • Compatible avec les solvants organiques et aqueux
  • Conception ergonomique et sans pince
  • Réduit le risque de contamination
  • Filtre directement dans des flacons de stockage sous vide
  • Accès facile à la membrane après filtration (membranes vendues séparément)
  • Composants entièrement recyclables
Disponible en 2 versions :
  • Kit semi-réutilisable : 10 entonnoirs avec 2 colliers de support de membrane semi-réutilisables et adaptateurs pour tuyau à vide (MCFLX4702)
  • Kit à usage unique : 10 entonnoirs avec 10 colliers de support de membrane à usage unique et adaptateurs pour tuyau à vide (MCFLX4710)
Les trois composants de l'unité de filtration Millicup-FLEX sont entièrement recyclables, vous permettant ainsi de réduire votre impact environnemental.
Application
  • Filtration au laboratoire
  • Filtration d'air/de gaz/de solvants organiques et évent
  • Clarification d'eau, de tampons ou de solutions aqueuses
  • Analyses environnementales
  • Agro-alimentaire
  • Contrôle qualité industriel
  • Analyse de produits pharmaceutiques
  • Contrôle de la qualité de l'eau
Soins directs aux patients : non
Composants
Le kit comprend : 10 entonnoirs, 2 colliers de support et 2 adaptateurs pour tuyau à vide
Principe
Sous vide
Forme physique
Code couleurs : transparent avec adaptateur bleu
Articles
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
Protocoles
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.