Documents
186562
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurane
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
THF, Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro Beilstein :
102391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Tetrahydrofurane, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.9%
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
250 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Impuretés
≤0.005% peroxides (as H2O2)
<0.002% water (All units except 100 mL)
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le tétrahydrofurane (THF) est un éther cyclique saturé principalement utilisé comme solvant organique. En cas de stockage à long terme, il forme des peroxydes organiques. Ce processus peut être bloqué par l′ajout d′hydroxytoluène butylé (BHT) en guise de stabilisant. Le BHT élimine les radicaux libres nécessaires à la formation des peroxydes. Il constitue un élément essentiel d'un certain nombre de produits naturels (antibiotiques du type polyéther). Le THF forme un hydrate double avec le sulfure d'hydrogène ; la structure cristalline de cet hydrate double a été évaluée au cours d'études de monocristaux en trois dimensions.
Application
Du tétrahydrofurane (THF) sec a été utilisé dans la synthèse de dichloro{bis[1,1′,1′′-(phosphinétriyl)tripipéridine]}palladium [(P(NC5H10)3)2Pd(Cl)2], qui sert couramment de catalyseur dans la réaction de Heck. Il a été employé dans le milieu réactionnel de la réaction de couplage de Heck de diverses oléfines et bromures d′aryle.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Des alternatives plus écologiques sont disponibles pour de nombreuses applications du THF, comme le 2-méthyltétrahydrofurane (414247) et le cyclopentyl méthyl éther (675970).
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Mizoroki-Heck Cross-coupling Reactions Catalyzed by Dichloro {bis [1, 1', 1''-(phosphinetriyl) tripiperidine]} palladium Under Mild Reaction Conditions.
Oberholzer M and Frech CM
Journal of Visualized Experiments, 85, e51444-e51444 (2014)
Francesco Berardi et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7817-7828 (2009-10-22)
sigma(2)-Agonist 1-cyclohexyl-4-[3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)propyl]piperazine (7, PB 28), which proved to revert doxorubicin resistance in breast cancer cells, was taken as a template to prepare new analogs. One of the two basic N-atoms was alternatively replaced by a methine or converted into an
Maria Laura Pati et al.
Pharmacological research, 117, 67-74 (2016-12-23)
A controversial relationship between sigma-2 and progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) proteins, both representing promising targets for the therapy and diagnosis of tumors, exists since 2011, when the sigma-2 receptor was reported to be identical to PGRMC1. Because a
Maria Laura Pati et al.
BMC cancer, 17(1), 51-51 (2017-01-15)
Despite considerable efforts by scientific research, pancreatic cancer is the fourth leading cause of cancer related mortalities. Sigma-2 receptors, which are overexpressed in several tumors, represent promising targets for triggering selective pancreatic cancer cells death. We selected five differently structured
Nicola Antonio Colabufo et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 370(2), 106-113 (2004-08-24)
To establish the activity of sigma ligands at sigma1 and sigma2 receptor, we chose two tumour cell lines, the human SK-N-SH neuroblastoma and the rat C6 glioma lines, which express sigma2 receptors at a high density and sigma1 receptors in
Articles
A description of stabilizer systems for solvents including esters, ethyl ester, tetrahydrofuran, chlorinated solvents, chloroform and dichloromethane.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.