Principaux documents
XX1514700
Millipore
Support filtre tout Pyrex Millipore (kit)
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Synonyme(s) :
Borosilicate glass filter holder
1 EA
1 160,00 $
1 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 160,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
43 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Contenance du flacon/de la fiole
1 L
Diam. du flacon/de la fiole
13.7 cm
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Diam. de l'entonnoir
7.6 cm
Raccords
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with All-Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Support filtre Millipore tout verre (kit)
47 mm, support de membrane en verre fritté, entonnoir de 300 ml
Le support filtre Millipore tout verre est conçu pour la filtration de liquides aqueux et organiques ou corrosifs dans les analyses de contamination particulaire. Il peut également être utilisé pour préparer des solvants pour HPLC. Le raccord de vide fait partie intégrante de la base du support filtre et du bouchon de fiole, au-dessus du niveau de sortie du filtrat. Cette conception permet d'éviter le passage involontaire du filtrat dans la ligne de vide. Elle permet en outre de transvaser facilement le filtrat (à savoir, le solvant pour HPLC) depuis la fiole collectrice.
Ce produit est un kit composé des articles suivants :
(Référence – Description)
XX1014704 – Entonnoir Millipore en verre, 300 ml, 47 mm, borosilicate, joint en verre dépoli
XX1014703 – Pince à ressort Millipore, 47 mm, aluminium
XX1514702 – Base et bouchon Millipore en verre, 47 mm, support en verre fritté
XX1514705 – Fiole à joint en verre dépoli Millipore, 1 l
Caractéristiques et avantages :
  • Structure tout verre présentant une large compatibilité chimique
  • Parties en contact avec le liquide en verre borosilicaté, surfaces d'étanchéité en verre dépoli
  • Raccord de vide intégré au bouchon de fiole, facilitant le transvasement du filtrat
Applications :
Analyse de la contamination particulaire, filtration de solvants pour HPLC, filtrations et clarifications classiques
Application
47 mm, support de membrane en verre fritté, entonnoir de 300 ml
Principe
Sous vide
Articles
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
Afficher tout
Questions
  1. What is the upper temperature limit of the XX1514700 All-Glass Filter Holder? Will the Millipore all glass filter kit XX1514700 withstand a specific temperature? Specifically, can a solution be filtered at 60°C?
    1 answer
    1. The XX1514700 All-Glass Filter Holder is generally stable up to around 100°C for both drying and filtration processes. However, the temperature stability during filtration is more dependent on the stability of the membrane being used.