Principaux documents
MAB88918
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-laminine, clone 2G6/A2
clone 2G6/A2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
2G6/A2, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
IP
Espèces réactives:
human
Technique(s):
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
citations:
1
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G6/A2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMA1(284217)
Spécificité
L'anticorps réagit à la laminine humaine en ELISA et sur des coupes de cellules congelées. Il est capable de précipiter la laminine à partir d'un milieu de culture. L'anticorps n'inhibe pas les excroissances des neurites des neurones induits par laminine, ni la liaison de l'héparine à la laminine. Il ne réagit pas à la laminine de rat et de souris. La liaison de l'anticorps à la laminine humaine n'est pas inhibée par la laminine pentapeptide Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg (Iwanmoto, 1987). Le marquage de la laminine a été testé sur différents matériaux, notamment des fibroblastes pulmonaires humains (IMR 90) et des tissus de muscle squelettique humain.
Immunogène
Fragments de pepsine de la laminine humaine provenant du placenta.
Application
Cet anticorps anti-laminine, clone 2G6/A2, est validé pour une utilisation en ELISA, en IP, en IC et en IH pour la détection de la laminine.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunocytochimie : (5 à 20 µg/ml)
ELISA : (5 à 20 µg/ml)
Immunohistochimie : (5 à 20 µg/ml). Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon phosphate 0,01 M contenant du NaCl 0,15 M, pH 7,1, stérilisé par filtration.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tomoko Nagase et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 238(5), 1118-1130 (2009-04-23)
In routine culture, human embryonic stem (hES) cells are maintained on either feeder cells or special culture substrates such as Matrigel. However, to expand hES cells for clinical applications, it is desirable to minimize animal-derived materials in the culture for