MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Documents
A7811
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-α-actinine (sarcomérique) antibody produced in mouse
clone EA-53, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-1110008F24Rik, Anti-ACTN2, Anti-CMD1AA, Anti-MGC107582, Anti-actinine α2
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EA-53, monoclonal
Poids mol.
antigen 100 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using human skeletal and cardiac muscle
indirect ELISA: suitable using human and animal muscle tissue
indirect immunofluorescence: suitable using human and animal cultured muscle cells
western blot: 1:2,500 using rat leg muscle
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
Description générale
L'α-actinine (ACTN2) est une protéine de liaison à l'actine de 100 kDa qui est présente dans les cellules musculaires et non musculaires. Dans le muscle lisse, l'α-actinine se trouve dans les corps et les plaques denses, tandis que dans le muscle squelettique normal, elle est associée aux disques Z qui définissent les sarcomères musculaires. Le gène ACTN2 se situe sur le chromosome lq42-q43 chez l'homme. L'α-actinine possède un domaine N-terminal en forme de bâtonnet.
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-actinine (sarcomérique) colore les cellules myoïdes du thymus. Il présente une large réactivité avec le tissu musculaire humain et animal.
Cet anticorps est spécifique des α-actinines squelettiques et cardiaques. Il marque les structures sarcomériques des fibres de stress du muscle squelettique dans les myotubes, mais ne réagit pas avec les éléments qui n'appartiennent pas au muscle squelettique (tissu conjonctif, épithélium, nerfs, muscle lisse…).
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-actinine (sarcomérique) colore les cellules myoïdes du thymus. Il présente une large réactivité avec le tissu musculaire humain et animal. L'α-actinine est principalement détectée dans les corps et les plaques denses, structures caractéristiques de ces tissus. Le marquage par immunofluorescence d'une grande diversité de cellules avec des anticorps anti-α-actinine révèle une association très importante entre ces protéines et les fibres de stress contenant de l'actine, et notamment leur extrémité membranaire.
L'anticorps monoclonal anti-α-actinine (sarcomérique) (isotype IgG1 de souris) provient de l'hybridome EA-53, produit par la fusion de cellules de myélome de souris et de splénocytes de souris BALB/c immunisées avec de l'α-actinine squelettique de lapin purifiée1. L'isotype est déterminé au moyen de réactifs d'isotypage d'anticorps monoclonaux de souris (réf. ISO2). L'anticorps monoclonal anti-α-actinine (sarcomérique) peut servir à localiser l'α-actinine sarcomérique par divers dosages immunochimiques (ELISA, dot blot, immunoblotting, immunohistochimie, immunocytochimie…). Il est utile pour l'immunolocalisation de l'α-actinine dans les cultures de tissus et de cellules normales et néoplasiques, ainsi que pour l'étude de l'organisation des muscles sarcomériques en situations normales et pathologiques.
Spécificité
Cet anticorps est spécifique des α-actinines squelettiques et cardiaques. Il marque les structures sarcomériques des fibres de stress du muscle squelettique dans les myotubes, mais ne réagit pas avec les éléments qui n'appartiennent pas au muscle squelettique (tissu conjonctif, épithélium, nerfs, muscle lisse…).
Immunogène
α-Actinine squelettique de lapin
Application
L'anticorps monoclonal de souris anti-α-actinine (sarcomérique) est adapté aux procédés d'immunohistochimie (1:800), aux tests ELISA, aux procédés d'immunofluorescence et aux analyses par western blotting (1:2 500).
On colore des myocytes cardiaques avec l'anticorps monoclonal de souris anti-actinine pour mettre en évidence les disques Z, après fixation pendant 10 minutes dans un mélange méthanol/acétone (1:1) préalablement refroidi à 4 °C.
Actions biochimiques/physiologiques
L'α-actinine est une protéine de réticulation de l'actine. Elle favorise également la migration cellulaire. Des mutations au niveau du locus du gène de l'α-actinine ont été observées chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique hétérogène ainsi que dans la fibrillation atriale du sujet jeune.
Forme physique
Produit fourni sous la forme d'un liquide d'ascite contenant de l'azide de sodium 15 mM en tant qu'agent conservateur.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C. En cas d'utilisation en continu, conserver le produit entre 2 °C et 8 °C pendant un mois maximum. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée à -20 °C en aliquotes de travail. Il est déconseillé de procéder à des congélations/décongélations répétées du produit ou de le stocker dans un congélateur "sans givre". Si une légère turbidité apparaît lors d'un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T Gao et al.
The Journal of biological chemistry, 272(31), 19401-19407 (1997-08-01)
The properties of cardiac L-type channels have been well characterized electrophysiologically, and many such studies have demonstrated that the channels are regulated by a cAMP-dependent pathway. However, the subunit composition of native cardiac L-type calcium channels has not been completely
MicroRNA-1 and-499 regulate differentiation and proliferation in human-derived cardiomyocyte progenitor cells.
Sluijter J P, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 30(4), 859-868 (2010)
Tissue-specific expression and α-actinin binding properties of the Z-disc titin: implications for the nature of vertebrate Z-discs1.
Sorimachi H, et al.
Journal of Molecular Biology, 270(5), 688-695 (1997)
Cloning and characterization of two human skeletal muscle alpha-actinin genes located on chromosomes 1 and 11.
Beggs A H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 267(13), 9281-9288 (1992)
Expression of the erythropoietin receptor in human heart.
Depping R, et al.
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 130(3), 877-e19-877-e19 (2005)
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.