SAB4200719
Anti-Laminin antibody, Mouse monoclonal
clone LAM-89, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-LAMA, Anti-LAMA1
754,00 $
About This Item
754,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LAM-89, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~850 kDa
Espèces réactives
feline, human, porcine
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL using Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
cat ... Lama1(101083299)
human ... LAMA1(284217)
pig ... Lama1(100625589)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable