MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Documents
A5316
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-β-actine antibody produced in mouse
clone AC-74, ascites fluid
Synonyme(s) :
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Sigma Beta Actin Antibody
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC-74, monoclonal
Poids mol.
antigen 42 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Description générale
Il reconnaît un épitope situé dans la partie N-terminale de l′isoforme β de l′actine. Il marque spécifiquement la β-actine dans un grand nombre de tissus et d′espèces. Dans la coloration par immunofluorescence de cryosections ultra-minces de gésiers de poulet, l′anticorps marque les corps denses et les faisceaux longitudinaux reliant les corps denses successifs, comportant également la desmine et la plaque dense associée à la membrane. Cet anticorps ne réagit pas avec les muscles cardiaques ou squelettiques adultes (sauf en cas de contamination de l′échantillon par des cellules non musculaires) ou avec les cellules qui expriment la β-actine de l′amibe Dictyostelium discoideum. L′épitope reconnu par l′anticorps est résistant à la fixation au formol et à l′inclusion dans la paraffine. Le fixatif peut également être composé de solutions de Bouin, de B5, de méthacam ou d′éthanol. L′anticorps peut être utilisé comme sonde pour la β-actine pour servir de contrôle interne en immunoblotting.
L'actine est une protéine très conservée et un constituant clé du cytosquelette et des structures contractiles de tous les types de cellules. Sa concentration varie en fonction du type de différenciation et de l'état fonctionnel des cellules et des tissus. L'actine se présente sous deux formes agrégées différentes (une forme globulaire et une forme fibrillaire) et possède au moins six isoformes chez les vertébrés. Les actines présentent une homologie de séquence supérieure à 90 %, mais chaque isoforme possède une séquence NH2-terminale unique. Ces isoformes comprennent trois α-actines (actines squelettique, cardiaque et lisse), une β-actine (actine β non musculaire) et deux γ-actines (actines γ de muscle lisse et non musculaire). Le gène ACTB (actine β) code pour la β-actine. Il s'agit d'une protéine constitutive du cytosquelette. Elle est présente dans le cytoplasme. Le gène ACTB se situe sur le chromosome 7p22.1 chez l'homme.
L'anticorps monoclonal anti-β-actine (isotype IgG2a de souris) provient de l'hybridome AC-74 produit par la fusion de cellules de myélome de souris et de splénocytes d'une souris immunisée.
Immunogène
Peptide N-terminal de β-actine cytoplasmique légèrement modifié, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugué à la KLH.
Application
L'anticorps monoclonal de souris anti-β-actine a été utilisé dans des analyses par western blotting. Il peut également être utilisé dans des analyses par immunohistochimie, des analyses par immunofluorescence indirecte (1:1 000) sur cultures de fibroblastes humains ou de poulet, et des analyses par ELISA indirect.
L'anticorps monoclonal de souris anti-actine a été utilisé comme témoin de charge dans l'analyse par western blotting de protéines immunoprécipitées issues de cocultures de ganglions spinaux de rat.
L'anticorps monoclonal de souris anti-β-actine a été utilisé dans des analyses par western blotting. Il peut également être utilisé dans des analyses par immunohistochimie, des analyses par immunofluorescence indirecte (1:1 000) sur cultures de fibroblastes humains ou de poulet, et des analyses par ELISA indirect.
Des lysats de cellules MDCK ont été analysés par western blotting avec un anticorps monoclonal anti-actine en tant qu'anticorps primaire.
L'anticorps monoclonal anti-β-actine a été utilisé dans des analyses par western blotting.
L′anticorps monoclonal anti-actine de souris a été utilisé comme contrôle de charge pour l′analyse par western blot de protéines immunoprécipitées à partir de co-cultures de ganglion spinal de rat.
Une analyse par western blot de lysats de cellules a été réalisée à l′aide d′un anticorps monoclonal anti-actine comme anticorps primaire.
Actions biochimiques/physiologiques
Les deux principales protéines du cytosquelette qui jouent un rôle dans la motilité cellulaire sont l'actine et la myosine. Constituants dans de nombreux types de cellules, l'actine et la myosine sont impliquées dans d'innombrables processus cellulaires, dont la locomotion, la sécrétion, la cyclose, la phagocytose et la cytodiérèse. La β-actine (ACTB) module la croissance et la migration cellulaires ainsi que le stock d'actine G. Des mutations de l'ACTB provoquent des maladies pléiotropes du développement. Cet anticorps reconnaît un épitope situé sur l'extrémité N-terminale de l'isoforme β de l'actine. Il marque spécifiquement la β-actine dans une grande diversité de tissus et d'espèces. Dans la coloration par immunofluorescence de cryocoupes ultra-minces de gésier de poulet, cet anticorps marque les corps denses, les faisceaux longitudinaux reliant les corps denses successifs qui sont également occupés par la desmine et la plaque dense associée à la membrane. Il ne réagit ni avec le muscle cardiaque ou squelettique adulte (sauf en cas de contamination de l'échantillon par des cellules non musculaires) ni avec les cellules d'amibe de Dictyostelium discoideum exprimant la β-actine. L'épitope reconnu par cet anticorps résiste à la fixation au formol et à l'inclusion en paraffine. Des solutions de Bouin, de B5, de méthacarn ou d'éthanol peuvent également être utilisées comme fixateur. Cet anticorps peut servir de sonde spécifique de la β-actine comme étalon interne dans des tests d'immunoblotting.
Forme physique
Ce produit se présente sous la forme d'un liquide d'ascite contenant 0,1 % d'azide de sodium en tant qu'agent conservateur.
Stockage et stabilité
En cas d'utilisation en continu, conserver le produit entre 2 °C et 8 °C pendant un mois maximum. Pour un stockage prolongé, la solution peut être congelée en aliquotes de travail. Il est déconseillé de procéder à des congélations/décongélations répétées. Il est déconseillé de stocker le produit dans un congélateur "sans givre". Si une légère turbidité apparaît lors d'un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation.
Autres remarques
Pour consulter notre guide de sélection d'anticorps anti-actine, rendez-vous sur www.sigmaaldrich.com/actin.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Myc confers androgen-independent prostate cancer cell growth.
Bernard D, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 112(11), 1724-1731 (2003)
Lulu Huang et al.
Nucleic acid therapeutics, 29(4), 175-186 (2019-05-10)
Efforts to develop treatments for diseases caused by nonsense mutations have focused on identification of small molecules that promote translational read-through of messenger RNAs (mRNAs) harboring nonsense stop codons to produce full-length proteins. However, to date, no small molecule read-through
Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor links hepatocyte priming with cell cycle progression during liver regeneration.
Mitchell C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(4), 2562-2568 (2005)
Functional thermogenic beige adipogenesis is inducible in human neck fat.
Lee P, et al.
International Journal of Obesity, 38(2), 170-170 (2014)
Actin isoform compartments in chicken gizzard smooth muscle cells.
North A J, et al.
Journal of Cell Science, 107, 445-455 (1994)