MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Documents
A2228
Sigma-Aldrich
Anticorps monoclonal anti-β-actine antibody produced in mouse
clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Beta Actin Sigma Antibody, Sigma Actin Antibody, Sigma Beta Actin Antibody
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC-74, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 42 kDa
Espèces réactives
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
Ne doit pas réagir avec
Dictyostelium discoideum
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human or chicken fibroblasts
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of human or chicken fibroblasts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Description générale
Il reconnaît un épitope situé dans la partie N-terminale de l′isoforme β de l′actine. Il marque spécifiquement la β-actine dans un grand nombre de tissus et d′espèces. Dans la coloration par immunofluorescence de cryosections ultra-minces de gésiers de poulet, l′anticorps marque les corps denses et les faisceaux longitudinaux reliant les corps denses successifs, comportant également la desmine et la plaque dense associée à la membrane. Cet anticorps ne réagit pas avec les muscles cardiaques ou squelettiques adultes (sauf en cas de contamination de l′échantillon par des cellules non musculaires) ou avec les cellules qui expriment la β-actine de l′amibe Dictyostelium discoideum. L′épitope reconnu par l′anticorps est résistant à la fixation au formol et à l′inclusion dans la paraffine. Le fixatif peut également être composé de solutions de Bouin, de B5, de méthacam ou d′éthanol. L′anticorps peut être utilisé comme sonde pour la β-actine pour servir de contrôle interne en immunoblotting.
Le gène ACTB (actine β) encode la β-actine. Il s'agit d'une protéine constitutive du cytosquelette. Elle est présente dans le cytoplasme. Ce gène est situé sur le chromosome 7p22.1 de l'homme.
Immunogène
Peptide N-terminal de β-actine cytoplasmique légèrement modifié, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugué à la KLH.
Application
L'anticorps monoclonal anti-β-actine a été utilisé dans une analyse par western blotting et par immunoblotting sur gel bidimensionnel.
L′anticorps monoclonal anti-β-actine peut être utilisé dans des analyses par immunocytochimie (10-40 μg/ml avec des fibroblastes humains ou de poulet) et de puces à ADN.
L′anticorps monoclonal anti-actine de souris a été utilisé comme contrôle de charge pour l′analyse par western blot de protéines immunoprécipitées à partir de co-cultures de ganglion spinal de rat.
Une analyse par western blot de lysats de cellules a été réalisée à l′aide d′un anticorps monoclonal anti-actine comme anticorps primaire.
Actions biochimiques/physiologiques
L'actine est une protéine du cytosquelette qui régule la motilité, la sécrétion, la phagocytose et la cytocinèse. La portion NH2-terminale de l'actine peut fonctionner comme un antigène. Cette portion terminale peut également moduler les interactions de l'actine et son association avec d'autres protéines, comme la myosine.
La β-actine module la croissance et la migration cellulaires ainsi que le pool d'actine G. Des mutations de l'ACTB provoquent des maladies pléiotropes du développement.
Forme physique
Fourni sous forme de solution dans un tampon phosphate salin 0,01 M à pH 7,4, contenant de l′azoture de sodium à 15 mM.
Stockage et stabilité
Stocker à –20°C. En cas d′utilisation en continu, le produit peut être conservé pendant un mois maximum entre 2 et 8 °C. Pour un stockage prolongé, congeler en aliquotes de travail et stocker à -20 °C. Il n′est pas recommandé de procéder à des congélations et décongélations répétées ou de stocker le produit dans des congélateurs « sans givre ». En cas d′apparition d′une légère turbidité durant un stockage prolongé, clarifier la solution par centrifugation avant utilisation. Les échantillons de travail dilués doivent être jetés s′ils ne sont pas utilisés dans un délai de 12 heures.
Autres remarques
Pour consulter le guide de sélection des anticorps anti-actine, rendez-vous sur www.sigmaaldrich.com/actin.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Immune Pathology Associated with Altered Actin Cytoskeleton Regulation.
Dilki W, et al.
Autoimmunity, 43(1), 64-75 (2010)
β-Actin specifically controls cell growth, migration, and the G-actin pool
Tina M B, et al.
Molecular Biology of the Cell, 22(21) (2011)
Yuyu Yang et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1862(8), 834-845 (2019-06-04)
Prostate cancer malignancies are intimately correlated with deregulated fatty acid metabolism. The underlying epigenetic mechanism is not fully understood. In the present study we investigated the mechanism whereby the chromatin remodeling protein BRG1 regulates the transcription of long-chain fatty acid
Over-expression of the BRMS1 family member SUDS3 does not suppress metastasis of human cancer cells
Alexandra CS, et al.
Cancer Letters, 276(1), 32-37 (2009)
Tejasvi Dudiki et al.
Biology of reproduction, 100(3), 721-736 (2018-11-01)
Four isoforms of serine/threonine phosphatase type I, PP1α, PP1β, PP1γ1, and PP1γ2, are derived from three genes. The PP1γ1 and PP1γ2 isoforms are alternately spliced transcripts of the protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma gene (Ppp1cc). While PP1γ1 is ubiquitous
Articles
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.