MABT219
Anti-Actin Antibody, clone JLA20
clone JLA20, from mouse
Synonyme(s) :
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JLA20, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (immunogen homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Description générale
Application
Western Blot Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Me4405 melanoma cell lysate. (Thomas, W.D., et al. (2000). Journal of Immunology. 165:5612–5620.)
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actin on 10 µg of SK-BR3 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
SK-BR3 cell lysate
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable