SAB5500002
Anti-α-Smooth Muscle Actin (ACTA2) Antibody,
rabbit monoclonal, SP171
474,00 $
About This Item
474,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-SMA antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP171, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP171, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit, rat, bovine, chicken, mouse, pig
Technique(s)
immunoblotting: 1:50
immunohistochemistry: 1:200
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA2(59)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable