Documents
8.07250
Sigma-Aldrich
Phenylhydrazine
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenylhydrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
202-873-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
195 °C
Puissance
188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1 % (v/v)
Point d'ébullition
244 °C/1013 hPa
Pf
19.6 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Clé InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.096 - 1.099
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1