152137
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)hydrazine monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
160-162 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Clé InChI
FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves