Principaux documents
1.11727
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, gradient grade, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
185 L
15 197,00 $
15 197,00 $
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
185 L
15 197,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-578-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
15 197,00 $
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Éthanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Qualité
gradient grade
gradient grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Puissance
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Transmittance
225 nm, ≥60%
240 nm, ≥85%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'éthanol est un solvant plus écologique et est donc conforme aux principes "Solvants et auxiliaires moins polluants" et "Utilisation de ressources renouvelables". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Avec leur haute transmittance UV, leur faible teneur en particules, leur acidité/alcalinité réduite et leur petit résidu après évaporation, les solvants LiChrosolv sont la solution idéale pour la reproductibilité de vos séparations. Puisque les séparations sont effectuées dans des conditions de gradient en HPLC analytique, nous proposons des solvants "de qualité gradient” et des solvants "de qualité isocratique". Cela peut permettre de minimiser l'effet de gradient du solvant utilisé.
Application
L'éthanol est utilisé comme solvant :
  • pour préparer des solutions mère étalon et des solutions de travail de fenpropathrine et de bifenthrine. [1]
  • comme solvant de remplacement durable pour la chimie analytique verte. [2]
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Enantiomeric resolution of pyrethroids by high-performance liquid chromatography with diode-laser polarimetric detection.
Snchez, F Garca et al.
Journal of Chromatography A, 754, 97-102 (1996)
Alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Ombeline C, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 31, 100510-100510 (2021)
Articles
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Afficher tout