Principaux documents
402788
Sigma-Aldrich
Acétaldéhyde
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Éthanal
5 ML
78,50 $
100 ML
127,00 $
1 L
622,00 $
78,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
78,50 $
100 ML
127,00 $
1 L
622,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.05
Beilstein:
505984
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39021102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
78,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.52 (vs air)
Pression de vapeur
14.63 psi ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °F
Limite d'explosivité
60 %
Impuretés
≤0.008 meq/g Titr. acid
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.332 (lit.)
pb
21 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Solubilité
alcohols: soluble
water: miscible
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acetaldehyde is an industrially important solvent used as an intermediate for the synthesis of a wide range of compounds. On oxidation it forms acetic acid and ethanol on reduction.[1] The interaction of Criegee intermediate (CH2OO) with acetaldehyde has been measured.[2] Its effect as a neuroactive agent has been studied.[3] Alkynylation reaction of acetaldehyde by asymmetric catalysis has been reported.[4]
Application
Acetaldehyde may be used in the synthesis of 1,3-diamines by one-pot cross double-Mannich reaction[5] and β-amino aldehydes by proline-catalyzed Mannich reaction.[6]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-38.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38.89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
One-pot cross double-Mannich reaction of acetaldehyde catalyzed by a binaphthyl-based amino sulfonamide.
Kano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(11), 1118-1120 (2013)
Direct measurement of Criegee intermediate (CH2OO) reactions with acetone, acetaldehyde, and hexafluoroacetone.
Taatjes CA, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(30), 10391-10400 (2012)
Proline-catalysed Mannich reactions of acetaldehyde.
Yang JW, et al.
Nature, 452(7186), 453-455 (2008)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Asymmetric Catalytic Alkynylation of Acetaldehyde: Application to the Synthesis of (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Trost BM and Quintard A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(27), 6704-6708 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf