420220-M
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide, Induced Pluripotent Stem Cells Induction Enhancer, Rho Kinase Inhibitor XII
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, A cell-permeable aminothiazolo-carboxamide compound that is reported to augment SB431542 and PD0325901.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable