444966
MEK1/2 Inhibitor III
The MEK1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 391210-10-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
MEK1/2 Inhibitor III, PD325901, PD0325901, N-((2R)-2,3-Dihyroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-benzamide, PD 0325901, MEK Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3IN2O4/c17-11-3-2-10(16(25)22-26-7-9(24)6-23)15(14(11)19)21-13-4-1-8(20)5-12(13)18/h1-5,9,21,23-24H,6-7H2,(H,22,25)/t9-/m1/s1
Clé InChI
SUDAHWBOROXANE-SECBINFHSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Leyton, J., et al. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 3112.
Silva, J., et al. 2008. PLoS Biol.6, 2237.
Ying, Q.L., et al. 2008. Nature453, 519.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Solit, D.B., et al. 2006. Nature439, 358.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable