Principaux documents
A9731
Sigma-Aldrich
Albumine human
Albumin human
Cellastim S, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Cellastim S, rHSA, rHSA
1 G
196,00 $
5 G
581,00 $
10 G
1 070,00 $
196,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
196,00 $
5 G
581,00 $
10 G
1 070,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2936H4624N786O889S41
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66471.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
42010201
Nomenclature NACRES :
NA.25
196,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in rice
Essai
≥96% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer ~67 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/mg protein
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Application
L'utilisation de cette variante recombinante est recommandée dans différentes situations : recherche sur l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion (ADME) des médicaments ; culture cellulaire ; recherche sur la délivrance de médicaments ; cryoconservation de cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
Les albumines sont des protéines monomériques solubles présentes dans les liquides biologiques et les tissus animaux ainsi que dans certaines semences de plantes. L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes. Les albumines sériques sont également essentielles à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang.
Caractéristiques et avantages
Cellastim est une albumine humaine recombinante (rHA) bien définie, sans ingrédient d'origine animale. Conçue pour les applications de culture cellulaire, c'est un supplément pour milieu de culture puissant qui est plus efficace que l'albumine humaine plasmatique, la sérum albumine bovine et d'autres sources d'albumine humaine recombinante. Cellastim se distingue par la constance de ses performances, contrairement à la variabilité qui caractérise les hydrolysats et les extraits. Cellastim est la solution idéale pour la supplémentation des milieux de culture de cellules d'ovaires de hamster chinois (CHO), de cellules d'hybridomes, de cellules Vero, de cellules souches et de cellules primaires.
Avantages
  • Ne contient aucun additif d'origine animale
  • Sûr et conforme à la règlementation
  • Efficacité prouvée pour stimuler la croissance des cellules souches embryonnaires, mésenchymateuses, neuronales, cardiaques, hépatiques, rénales, kératinocytaires et fibroblastiques
  • Maintient les cellules souches à l'état indifférencié
  • Évite d'appliquer un revêtement sur les plaques de culture pour les lignées cellulaires adhérentes
  • Permet de disposer d'un milieu pour cellules souches bien défini et reproductible
Remarque sur l'analyse
Analyse réalisée par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE).
Autres remarques
1). Droits conférés par des brevets
EP2230311
Brevet américain n° 10 618 951
Brevet américain n° 10 981 974
Brevet américain n° 11 492 3892
2). Droits conférés par des marques
Enregistrement américain 5 696 531
Enregistrement international 1 456 207
Obtenir de plus amples informations sur la sérum albumine humaine.
Pour en savoir plus sur Cellastim, télécharger la brochure de Cellastim, l'affiche Cellastim et cellules CHO et l'affiche Cellastim et hybridomes.
Informations légales
Cellastim is a trademark of InVitria
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
D Moreno et al.
Theriogenology, 84(7), 1053-1060 (2015-08-19)
The aim of this study was to develop an in vitro embryo culture medium without either fetal calf serum or BSA, using various growth factors and cytokines (GFs-CYKs; IGF-I, IGF-II, bFGF, LIF, GM-CSF, TGF-β1, and PDGF-BB), and other molecules with
Yongjia Fan et al.
ACS biomaterials science & engineering, 3(8), 1510-1518 (2016-08-14)
The development of platforms for the expansion and directed differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) in large quantities under xeno-free conditions is a key step toward the realization of envisioned stem cell-based therapies. Microcarrier bioreactors afford great surface-to-volume ratio
Wireeya Chawjiraphan et al.
MethodsX, 7, 101114-101114 (2020-11-17)
A simple and sensitive graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensor is developed to quantify albuminuria in urine samples. The developed aptasensor used the specific target binding property of aptamer and fluorescence quenching property of graphene oxide to determine the concentration of
Robert E Chapin et al.
Birth defects research. Part B, Developmental and reproductive toxicology, 107(6), 225-242 (2016-12-27)
The last two decades have seen an increasing search for in vitro models that can replace the use of animals for safety testing. We adapted the methods from a recent nonquantitative report of spermatogenesis occurring in ex vivo mouse testis
Malte Tiburcy et al.
STAR protocols, 1(1), 100032-100032 (2020-10-29)
This protocol describes a robust method for the generation of engineered human myocardium (EHM) from pluripotent stem cells (PSCs) in a multi-well plate under defined, serum-free conditions. By parallel culture of up to 48 EHM in one plate, contractile heart
Articles
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Lipid Induced Insulin Resistance
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews