MilliporeSigma
Passer à
F0895
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
FIBRONECTIN FROM HUMAN PLASMA
1 of 3 reviewers took part in a promotion
Synonyme(s) :
Fibronectine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
402,00 $
2 mg
Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
654,00 $
5 mg
Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
1 320,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
human plasma
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.1% (Solution)
402,00 $
Date d'expédition estimée le01 juin 2026Détails
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
FIBRONECTINE DE PLASMA HUMAIN, liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
liquid
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.1% (Solution)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
saline: 0.05 M (Tris-buffered)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
La fibronectine 1 est une glycoprotéine de la matrice extracellulaire encodée par le gène FN1. Elle est exprimée dans le plasma et sur la surface des cellules. Le gène FN1 se situe sur le chromosome 2q35 chez l'être humain.
La fibronectine se présente sous la forme d'une protéine dimère, liée par deux ponts disulfure au bout de l'extrémité C-terminale. Dans la structure de cette protéine, les domaines sont compactés et disposés à proximité de l'extrémité amine et de l'extrémité carboxyle des chaînes peptidiques. Il a également été observé que, même si cette protéine est codée par un gène unique, on a pu identifier chez l'être humain jusqu'à 20 variants distincts de ce gène.
Application
La fibronectine de plasma humain a été utilisée pour déterminer le taux de consommation de H2O2.[1] Elle a également été utilisée comme revêtement dans les modèles de culture cellulaire sur Sylgard®. Elle a également été utilisée dans l'adhésion cellulaire et pour imprimer directement la protéine sur film polymérique.
Biochem/physiol Actions
Les fonctions de la fibronectine couvrent un éventail varié de processus biologiques, notamment l'adhésion, la croissance et la migration des cellules, la cicatrisation des plaies, la coagulation du sang et la formation de métastases. La fibronectine joue un rôle important dans l'adhérence et l'étalement des cellules, ainsi que dans le contrôle du cytosquelette, de la morphologie et de la différenciation des cellules. FN1 participe également à la formation de la matrice extracellulaire, l'hémostase et la thrombose. Des mutations du gène FN1 provoquent une néphropathie glomérulaire.[2]
Features and Benefits
  • Glycoprotéine d'adhésion
  • Issue de plasma humain
  • Couverture de surface recommandée : 1-5 μg/cm2
Preparation Note
Ce produit est fourni sous forme de solution de fibronectine à 0,1 %. L′homogénéité de la protéine est évaluée par immuno-électrophorèse, le taux d′endotoxines est testé et le matériel source s′est avéré négatif pour le VIH, l′hépatite B et l′hépatite C.
Pour le revêtement de surfaces de culture cellulaire, la fibronectine doit être diluée dans une solution saline équilibrée stérile et un volume minimal utilisé. La surface doit ensuite être séchée à l′air pendant 45 minutes à température ambiante. Conserver jusqu′à 2 à 4 semaines entre 2 et 8 °C.
Analysis Note
L′homogénéité de la protéine est évaluée par immuno-électrophorèse.
Legal Information
Sylgard is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F2006F1056F0162
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
concentration
0.1% (Solution)
concentration
>1 mg/mL protein
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FIBRONECTINE DE PLASMA HUMAIN
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Could Fibronectin (F0895) be used as a positive control for fibronectin in western blot assay? If so, do one need to consider any extra steps in the preparation of such ctrl sample?
    1 answer
    1. This product is intended for use as an attachment substrate for cell culture and has not been tested in western blotting as a positive control. However, the purification process of the starting material includes an affinity step and immunoelectrophoresis performed during Quality testing is against Anti-Fibronectin antibody F3648. While the end user would have to determine suitability, this material is expected to be suitable for use as a positive control in western blotting.
      Helpful?
  2. How many µg/cm² would the coating concentration be if I applied a coating with a 0.1% concentration using the F0895 product?
    1 answer
    1. The concentration of the 0.1% solution can be found in the Certificate of Analysis. To calculate micrograms per square centimeter, consider the volume used and the surface area of the well.
      Helpful?
  3. What is the recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin as per the preparation instructions?
    1 answer
    1. The recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin, as per the preparation instructions, is to start with a concentration in the range of 1 - 5 ug/cm^2. For a 96-well plate well with a surface area of about 0.34 cm^2, approximately 2 ul of F0895 further diluted in saline with a total volume of around 50 ul would be sufficient to cover the bottom of the well.
      Helpful?
  4. What is the recommended storage duration for Fibronectin (F0895) at 4°C, -20°C, and -80°C? How long can a diluted solution of 10ug/mL in PBS be stored at 4°C? Is it possible to reuse the Fibronectin solution to coat culture ware surfaces multiple times?
    1 answer
    1. The recommended storage duration for Fibronectin (F0895) is up to 1 year at 4°C. There has been no testing done on its stability after storage at -80°C or -20°C. A diluted solution of 10ug/mL in PBS can be stored at 4°C for 2-4 weeks. However, the solution cannot be reused to coat culture ware surfaces multiple times; the recommended process involves coating surfaces with a minimal volume, allowing them to air dry for 45 minutes at room temperature, and then storing the cultureware at 4°C for 2-4 weeks.
      Helpful?
  5. Is Product F0895, Fibronectin from human plasma, sterile?
    1 answer
    1. Fibronectin 0.1% solution is a sterile product.  It is tested for sterility.  The sterility test results can be found on the lot-specific certificate of analysis.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How should I store and handle Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 answer
    1. Recommended storage of this material is  2-8 °C.  Vortexing, excessive agitation, repeated freezing and thawing of reconstituted fibronectin are not recommended.
      Helpful?
  8. What is the solvent for Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 answer
    1. This material is solubilized in a 0.05 M Tris-buffered saline, pH 7.5.
      Helpful?
  9. How much Product F0895, Fibronectin from human plasma, do I use for my application?
    1 answer
    1. Recommended for use as a cell culture substratum at 1-5 μg/cm2 or 0.5-50 μg/mL. Optimal concentration depends on cell type as well as the application or research objectives.
      Helpful?
Reviews
1 of 3 reviewers took part in a promotion
1–3 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. London
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Perfect
    I love it. Not really expensive at all.
    Great experience.
    Helpful?
  2. CA
    • Review 1
    • Votes 18
    1 out of 5 stars.
    Why do you not have a protocol for using this expensive reagent?
    You have no protocol online for using this very expensive item......why? I have been waiting to chat for a total of 15 minutes to get what you should have put online anyway
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. Please find the "Fibronectin Coating Protocol" under Protocols and Articles on the product page. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  3. Vancouver, BC
    • Review 1
    • Vote 1
    4 out of 5 stars.
    No issues, seems to work for hiPSC differentiation protocols.
    Used multiple times and different lots for hiPSC differentiation into iMeLCs. No problems with it.
    Helpful?