A4544
L-acide ascorbique
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Synonyme(s) :
Acide L-thréoascorbique, Facteur anti-scorbut, Vitamine C
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 176.12 g/mol
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Couleur
white to light yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Pf
190-194 °C (dec.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clé InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC23A2(9962)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures