MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
P2636
Sigma-Aldrich
Poly-L-lysine hydrobromide
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture and bioconjugation, Mol wt 30,000-70,000
Synonyme(s) :
L-Lysine homopolymer hydrobromide
25 MG
84,70 $
100 MG
250,00 $
500 MG
773,00 $
1 G
1 270,00 $
84,70 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
84,70 $
100 MG
250,00 $
500 MG
773,00 $
1 G
1 270,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
84,70 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 30,000-70,000
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
30,000-70,000
Technique(s)
bioconjugation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<10% water (Karl Fischer)
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow (50 mg/mL, water, Clear, Colorless to light yellow
)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Description générale
La poly-L-lysine est un composé polyvalent et indispensable à la recherche en culture cellulaire et en biochimie. Elle a un rôle déterminant car elle promeut l'adhésion cellulaire sur les substrats solides en renforçant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement des membranes cellulaires et les ions chargés positivement des facteurs d'attachement sur les surfaces de culture. Cela facilite la création d'une liaison sécure entre les cellules et le substratum et fait de la poly-L-lysine un composé hautement recommandé pour les applications de culture cellulaire.
Dérivée de la L-lysine, un acide aminé d'origine naturelle, la poly-L-lysine est disponible sous différentes formes, ce qui permet de la personnaliser en termes de poids moléculaire et de forme. Il s'agit d'un polymère de synthèse de charge positive qui possède deux énantiomères, la poly-D-lysine et la poly-L-lysine, chacune ayant ses applications propres.
Dans la recherche en formulation, la poly-L-lysine présente un certain intérêt dans l'administration des acides nucléiques. Sa charge positive, attribuée à l'amine ε sur sa chaîne latérale au pH physiologique, lui permet de condenser efficacement l'ADN plasmidique en fonction de la concentration en sel. Même si la poly-L-lysine semble convenir à l'administration de gènes, des versions non modifiées de ce composé ont été associées à une piètre efficacité de transfection et à une certaines cytotoxicité.
Pour conclure, la poly-L-lysine constitue une solution aux multiples facettes pour la recherche en culture cellulaire et en formulation, car elle renforce l'adhésion cellulaire, rend possible l'administration de gènes et contribue grandement aux progrès de la recherche en biochimie et en biologie cellulaire.
Application
Les polymères de poly-L-lysine peuvent être utilisés pour favoriser l′adhésion de cellules sur des substrats solides, la conjugaison au méthotrexate pour améliorer le transport du médicament, la microencapsulation des îlots de Langerhans, la technologie de microencapsulation de cellules, le revêtement de lames de verre et les préparations chromosomiques. La poly-L-lysine de faible poids moléculaire (30 000 à 70 000) forme des solutions moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire supérieur offrent plus de points d′attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
La poly-L-lysine est un facteur d′attachement cellulaire utile pour favoriser l′adhésion des cellules sur les substrats solides, car elle augmente l′interaction électrostatique entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et la surface de culture. Lorsqu′elle est absorbée à la surface cellulaire, la poly-L-lysine augmente le nombre de sites chargés positivement qui sont disponibles pour la liaison des cellules. Dans le cas des cellules capables de dégrader la poly-L-lysine, la poly-D-lysine peut être utilisée comme facteur d′attachement.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biochimie et en métabolomique.
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d′acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l′eau. Une petite quantité de produit peut se trouver dans des structures bêta, car le HBr interfère avec la formation de liaisons d′hydrogène entre les groupes aminés et les groupes carboxyliques ou les parties contenant des atomes N ou O.
Attention
Les solutions stériles sont stables pendant environ 2 ans si conservées entre 2 et 8 °C. Conserver à une température de -20  C en présence d′un déshydratant.
Notes préparatoires
Ce produit a un poids moléculaire de 30 000-70 000. Pour éliminer le HBr, dissoudre le produit dans un tampon neutre et réaliser une dialyse pour retirer les sels. Aucun des produits de poly-L-lysine n′a été exposé à l′acide trifluoroacétique ; tous sont dialysés pour éliminer les monomères, dimères ou trimères et l′élimination est confirmée par chromatographie sur couche mince. Pour utiliser ce produit comme facteur d′attachement, de façon générale, ajouter 50 ml d′eau stérile de qualité culture cellulaire à 5 mg de poly-lysine et utiliser 1 ml de solution par 25 cm2 pour revêtir la surface de façon aseptique. Après 5 minutes, retirer la solution par aspiration et rincer soigneusement la surface. Laisser sécher pendant deux heures avant d′introduire les cellules et le milieu.
Remarque sur l'analyse
Poids moléculaire basé sur la viscosité, également testé par diffusion laser multi-angle (MALLS).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Jumana Alhamdi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-16)
Recently, the benefit of step-wise sequential delivery of fibroblast growth factor-2 (FGF-2) and bone morphogenetic protein-2 from a bioinspired apatite drug delivery system on mouse calvarial bone repair was demonstrated. The thicknesses of the nanostructured poly-l-Lysine/poly-l-Glutamic acid polyelectrolyte multilayer (PEM)
Rachel V Stadler et al.
Molecular biology of the cell, 28(14), 1912-1923 (2017-02-18)
Apicomplexa is a large phylum of intracellular parasites that are notable for the diseases they cause, including toxoplasmosis, malaria, and cryptosporidiosis. A conserved motile system is critical to their life cycles and drives directional gliding motility between cells, as well
Lanfranco Leo et al.
Human molecular genetics, 26(12), 2321-2334 (2017-04-12)
Mutations of various genes cause hereditary spastic paraplegia (HSP), a neurological disease involving dying-back degeneration of upper motor neurons. From these, mutations in the SPAST gene encoding the microtubule-severing protein spastin account for most HSP cases. Cumulative genetic and experimental
Bas van Bommel et al.
The EMBO journal, 38(15), e101183-e101183 (2019-07-04)
Organelle positioning within neurites is required for proper neuronal function. In dendrites, with their complex cytoskeletal organization, transport of organelles is guided by local specializations of the microtubule and actin cytoskeleton, and by coordinated activity of different motor proteins. Here
Hemalatha Muralidharan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(20), 3792-3811 (2019-02-26)
KIFC1 (also called HSET or kinesin-14a) is best known as a multifunctional motor protein essential for mitosis. The present studies are the first to explore KIFC1 in terminally postmitotic neurons. Using RNA interference to partially deplete KIFC1 from rat neurons
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What could explain the observed weak pH-dependent fluorescence in buffer solutions of the poly-L-lysine product used in fluorescence studies? The fluorescence appears to originate from the polymer itself rather than a small molecule contaminant, which is unexpected considering the structure of poly-L-lysine. Is there something in the product's preparation that might contribute to this fluorescence?
    1 answer
    1. To the best of our knowledge, the production of P2636 Poly-L-Lysine does not involve any compounds that would be categorized as fluorophores.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review