382061
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride
Membrane-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Synonyme(s) :
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazole, 3HCl, HOE 33258
Description
RTECS - SM1140500
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-green
Fluorescence
λex 346 nm
λem 460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].N1(CCN(CC1)c2cc3[nH]c(nc3cc2)c4cc5c(cc4)NC(=C6C=CC(=O)C=C6)N5)C.[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,26,28H,10-13H2,1H3,(H,27,29);3*1H
Clé InChI
OKQAASMPIOSOEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Battaglio, M., et al. 1994. Biotech. Histochem. 69, 152.
Elstein, K.H., and Zucker, R.M. 1994. Exp. Cell Res. 211, 322.
Tarshis, M., et al. 1994. J. Immunol. Methods168, 245.
Beeler, T.J., and Gable, K. 1993. J. Membr. Biol. 135, 109.
Oberhammer, F., et al. 1993. EMBO J. 12, 3679.
Papadimitriou, E., and Lelkes, P.I. 1993. J. Immunol. Methods162, 41.
Jin, R., and Breslauer, K.J. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8939.
Cesarone, C.F., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 188.
Latt, S.A., and Stetten, G. 1976. J. Histochem. Cytochem.24, 24.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable