MilliporeSigma
Passer à
L8902
Lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Agglutinine de Phaseolus vulgaris, PHA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
99,60 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
228,00 $
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
511,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Form:
lyophilized powder
99,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
potency
<40 μg per mL agglutination activity
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, free
solubility
PBS: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) is used in Lymphocyte Transformation Assay and culture medium.[1]
Biochem/physiol Actions
La PHA correspond à deux espèces moléculaires : l′érythroagglutinine (PHA-E) qui possède une faible activité mitogénique et une forte activité érythroagglutinine, et la leucoagglutinine (PHA-L) qui possède une forte activité mitogénique et leucoagglutinante, mais une activité érythroagglutinante très faible.
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8, after 1 hr incubation at 25 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
L4144L875461764
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
tissue culture: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
-
solubility
PBS: 2 mg/mL
solubility
DPBS: 5 mg/mL, slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.