Principaux documents
10602361001
Roche
Plasmin, human
from human plasma
Synonyme(s) :
Plasmin
5 U
311,00 $
311,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 U
311,00 $
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
311,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
95% (electrophoresis)
Forme
suspension
Activité spécifique
~8 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
Poids mol.
Mr ~85 kDa
Conditionnement
pkg of 0.5 mL (5 U)
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
8.9
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Inhibitors: DFP, PMSF, TLCK, leupeptin, aprotinin, soybean trypsin inhibitor, α1-antitrypsin, α2-macroglobulin, anti-thrombin III heparin, APMSF, and α2-antiplasmin
Fibrinolysin
Spécificité
Serine endopeptidase that hydrolyzes peptide and ester bonds at the carboxylic side of Lys or Arg; more selective than trypsin.
Application
Human plasmin has been used as an oligopeptide substrate in peptidase inhibition assays.[1][2]
Actions biochimiques/physiologiques
Plasmin is a direct acting fibrinolytic enzyme present in blood. Its activity is independent of plasminogen presence during fibrinolysis. Plasmin is rapidly and irreversibly inhibited by α-2 antiplasmin.[3]
Forme physique
Suspension in 3.2 M ammonium sulfate solution
Notes préparatoires
Stabilizers: Human plasmin does not contain stabilizers.
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Diluted solution (pH 8.6) is stable at 2 to 8 °C for at least 1–2 weeks. For storage of dialyzed solution freezing in aliquots is recommended.
Stockage et stabilité
Store at 2 to 8 °C. (Recommended form for storage is ammonium sulfate suspension 3.2 M, pH 8.6.)
Autres remarques
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Identification and partial characterization of a novel serpin from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea, Polyopisthocotylea
Roudnicky P, et al.
Parasite (Paris, France) (2018)
A novel Kunitz protein with proposed dual function from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) impairs haemostasis and action of complement in vitro
Jedlikova L, et al.
International Journal For Parasitology (2019)
R D Shlansky-Goldberg et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(6), 944-950 (2008-04-04)
Hemodialysis (HD) grafts often fail because of stenosis at the venous anastomosis and thrombotic occlusion. Percutaneous management relies on thrombolysis with plasminogen activators, mechanical removal of thrombus, and angioplasty of the stenotic lesion. This report describes a phase I trial
Jialu Liu et al.
NPJ Regenerative medicine, 7(1), 34-34 (2022-07-01)
The biomaterial fibrin is widely used as a clinical tissue sealant in surgery. In preclinical research, fibrin is also extensively studied as a carrier material for growth factor delivery. In these applications, premature fibrin degradation leads to recurrent bleeding, tissue