P1867
Plasmin from human plasma
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
Fibrinolysin
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥2.0 units/mg protein
Impuretés
HIV, Hepatitis B and Hepatitis C, tested negative
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PLG(5340)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
pH Optimum: 8.5
pH 7.5: ~40% of maximal activity, pH 9.5: ~50% of maximal activity
Temperature Optimum: 37 °C with rapid inactivation at 56 °C
Conditionnement
Définition de l'unité
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride
Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride