1.46577
Gélose Sabouraud dextrose
lid, ICR: non lockable plate, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
ICR plate, SDA
93,50 $
Date d'expédition estimée le21 juillet 2025Détails
About This Item
93,50 $
Date d'expédition estimée le21 juillet 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid ICR: non lockable plate
ready-to-use
Conditionnement
triple packed of 20 or 120 plates
Technique(s)
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Catégories apparentées
Description générale
Packaging: 90 mm settle plate (20 or 120 plates per box)
Synonym: SDA, Sabouraud Dextrose Agar
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable