Documents
1.46005
Millipore
Gélose Sabouraud dextrose
Sodium thiosulphate, Tween®, Histidine, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
SDA
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
Conditionnement
triple packed of 20 or 120 plates
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
La gélose de Sabouraud dextrose + LTHTh - ICR en boîtes de sédimentation de 90 mm (non verrouillables) est conçue pour le dénombrement des levures et moisissures totales dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes digitales du personnel dans les salles propres de classe critique et les isolateurs. Le milieu de Sabouraud dextrose contient des hydrolysats de tissus animaux (peptones) qui fournissent une source nutritive d′acides aminés et des composés azotés pour la croissance des champignons et des levures. Le dextrose sert de source de carbone et d′énergie. Le faible pH favorise la croissance fongique. La lécithine, le polysorbate (Tween®) 80, l′histidine et le thiosulfate de sodium sont des neutralisants pour inactiver les résidus de désinfectants. Pour mieux différencier la gélose trypticase soja (TSA) de la gélose de Sabouraud dextrose (SDA), le milieu SDA ICR est placé dans une boîte de couleur rose.
Application
La gélose de Sabouraud dextrose (SDA) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler les levures et moisissures. Ce milieu trouve une application dans la surveillance environnementale ; il permet de dénombrer les levures et moisissures totales par échantillonnage actif ou passif de l′air, ainsi que les empreintes du personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1