Documents
1.44253
Millipore
Bandelettes de gélose TC
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, γ-irradiated, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Bandelettes de gélose, TSA, Gélose tryptone-soja, GTS, Bandelettes de gélose
About This Item
Code UNSPSC :
41113035
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
RCS®
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Composition
Lecithin
Polysorbate 80
Conditionnement
single packed of 50 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Les bandes de gélose TC sont des milieux de culture prêts à l'emploi qui permettent de mesurer les micro-organismes présents dans l'air à l'aide des échantillonneurs RCS®. Chaque bande de gélose est scellée dans une pochette refermable et toutes les bandes sont soumises à un contrôle visuel pour garantir une sécurité maximale dans les environnements critiques. De la gélose tryptone-soja est déposée sur un film-support souple. La gélose tryptone-soja (Tryptic Soy Agar, TSA) est un milieu complexe qui est utilisé pour cultiver et isoler un grand nombre de bactéries, de levures et de moisissures. Elle est additionnée d'agents neutralisants tels que la lécithine et le polysorbate 80.
Application
Ces bandes de gélose sont utilisées pour contrôler la qualité de l'air ambiant et des gaz comprimés à l'aide des échantillonneurs RCS®.
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.