1.46201
Gélose Sabouraud dextrose
Sodium thiosulphate, Lecithin, Tween®, Histidine, lid, ICR: non lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
SDA contact plate, SDA, SDA with neutralizer, ICR contact plate
108,00 $
About This Item
108,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid ICR: non lockable contact plate
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
Conditionnement
triple packed of 20 or 200 plates
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators