Principaux documents
1.46549
Millipore
Gélose contact de Sabouraud dextrose
Chloramphenicol, lid, Lockable contact plate, plate diam. 55 mm, γ-irradiated, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose Sabouraud dextrose, SDA avec chloramphénicol
20 PKG
82,60 $
82,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 PKG
82,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
82,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid Lockable contact plate
ready-to-use
Composition
Chloramphenicol
Conditionnement
single packed of 20 plates
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
room temp
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Les boîtes de contact à la gélose de Sabouraud dextrose + chloramphénicol - RT+ sont conçues pour le dénombrement des levures et moisissures totales sur les surfaces sèches et le personnel dans les environnements non contrôlés. Le milieu de Sabouraud dextrose contient des hydrolysats de tissus animaux (peptones) qui fournissent une source nutritive d′acides aminés et des composés azotés pour la croissance des champignons et des levures. Le dextrose sert de source de carbone et d′énergie. Le faible pH favorise la croissance fongique et inhibe la croissance de la flore bactérienne contaminant les échantillons. L′ajout de chloramphénicol inhibe encore la croissance de la flore bactérienne présente. En outre, les boîtes de modèle « plus » ou « + » sont fournies avec un couvercle verrouillable pour un transport en toute sécurité après l′échantillonnage et pour faciliter l′incubation dans des conditions aérobie et anaérobie.
Application
Les boîtes de contact à la gélose de Sabouraud dextrose + chloramphénicol - RT+ sont conçues pour le dénombrement des levures et moisissures totales sur les surfaces sèches et le personnel dans les environnements non contrôlés et peuvent être stockées à température ambiante.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators