Documents
1.06012
Supelco
Méthanol
≥99.9% (GC), anhydrous, reagent grade, for extraction and analytical purposes
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Numéro Beilstein :
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Méthanol, anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
Qualité
anhydrous
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.003% Water
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.1% Ethanol (GC)
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Conductometric investigation of nano MnSO(4) association parameters and complex formation with glycylglycine in aqueous and methanol-water mixtures: Thermodynamic parameters and potential applications.: This study explores the conductometric properties of nano manganese sulfate in both aqueous and methanol-water mixtures, emphasizing thermodynamic parameters and potential analytical applications (Rashad et al., 2024).
  • Electrocatalysis Boosts the Methanol Thermocatalytic Dehydrogenation for High-Purity H(2) and CO Production.: This research highlights the role of methanol in thermocatalytic dehydrogenation processes, crucial for generating high-purity hydrogen and carbon monoxide, showcasing its significance in chemical synthesis and analytical chemistry (Wu et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Indice d'évaporation : 1,9
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité : ≤ 0,0005 mEq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 mEq/g
Acétone (GC) : ≤ 0,05 %
Éthanol (GC) : ≤ 0,1 %
Résidu après évaporation : ≤ 10 mg/l
Eau : ≤ 0,003 %
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5