Documents
1.05982
Millipore
D-Mannitol
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Mannitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro Beilstein :
1721898
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
200-711-8
Nomenclature NACRES :
NA.74
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Niveau de qualité
Puissance
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
290-295 °C/4 hPa
Pf
167-170 °C (lit.)
Solubilité
213 g/L
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Agent de sapidité sucré constitué de sucre d′alcool. Utilisé dans les études d′inhibition du goût sucré.
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5