Documents
1.06516
Supelco
Thiosulfate de sodium pentahydraté
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Thiosulfate de sodium pentahydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-867-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.5-101.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
48 °C
Densité
1.74 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.008%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%
sulfide (S2-): passes test
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
  • Synthesis of Aryl Amides from Acyl-Bunte Salts and Aryl Azides: Details the application of sodium thiosulfate pentahydrate in synthetic organic chemistry, specifically in the synthesis of aryl amides, illustrating its utility in facilitating complex chemical reactions (Chen et al., 2023).
Liaison
Remplace : SX0815-1, SX0815
Remarque sur l'analyse
Dosage (iodométrie) : 99,5 - 101,0 %
Identité : test réussi
Apparence de la solution : test réussi
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 6,0 - 7,5
pH (10 %, eau) : 6,0 - 7,5
Chlorure (Cl) : ≤ 0,008 %
Sulfate et sulfite (exprimés en SO₄) : ≤ 0,1 %
Sulfure (S) : test réussi
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
Azote total (N) : ≤ 0,002 %
Ca (calcium) : ≤ 0,002 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0005 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0005 %
Conforme à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.