Principaux documents
M4125
Sigma-Aldrich
D-Mannitol
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
Mannitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Beilstein:
1721898
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L, (77 °F ))
Pf
167-170 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Description générale
Le D-mannitol, un alcool de sucre (ou polyol) à six carbones d'origine naturelle, se retrouve dans certaines plantes comme les algues, les oignons, les graminées et les olives. Il est considéré comme sans danger en raison de son indice glycémique nettement inférieur à celui du saccharose.
Application
Le D-mannitol a été utilisé :
  • dans la création d'une charge osmotique pour ajuster l'osmolalité de solutions.
  • comme constituant d'une solution de sucre pour un test d'évaluation de la perméabilité au cellobiose-mannitol.
  • comme étalon interne en résonance magnétique nucléaire (RMN) pour comparer/analyser les concentrations en mannitol d'échantillons d'urine.
  • pour traiter des cellules témoins et réguler la pression osmotique d'une solution à forte teneur en glucose.
Le D-mannitol été utilisé comme comme piégeur des radicaux hydroxyles et comme complément aux milieux de culture.
Actions biochimiques/physiologiques
Le D-mannitol pourrait jouer un rôle majeur dans la lipolyse et l'oxydation des graisses car il peut accroître la phosphorylation de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) et de l'acétyl-CoA carboxylase 1 (ACC). On l'utilise comme supplément anti-obésité. Le D-mannitol stimule la synthèse d'acides gras à chaîne courte (AGCC), qui régulent le métabolisme des lipides dans le foie.
Agent de sapidité sucré constitué de sucre d′alcool. Utilisé dans les études d′inhibition du goût sucré.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polyols et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7
S J Upton et al.
Journal of clinical microbiology, 33(2), 371-375 (1995-02-01)
Surface-sterilized oocysts of Cryptosporidium parvum were applied to subconfluent monolayers of human adenocarcinoma (HCT-8) cells grown on coverslips in six-well cluster plates. Parasite-infected cultures were then incubated in RPMI 1640 with 10% fetal bovine serum, 15 mM HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid)
A Matsuzaki et al.
Cancer research, 49(20), 5702-5707 (1989-10-15)
Rat 3Y1 fibroblasts transformed by the E1A gene of adenovirus type 12 (E1A-3Y1 cells) are highly sensitive to the cell-killing effect of 1,3-dilinoleoylglycerol (DLG) administered in a culture medium, whereas the parental 3Y1 cells are less sensitive (H. Shimura et
Diana Bilton et al.
Thorax, 69(12), 1073-1079 (2014-09-24)
Bronchiectasis is characterised by excessive production of mucus and pulmonary exacerbations. Inhaled osmotic agents may enhance mucociliary clearance, but few long-term clinical trials have been conducted. To determine the impact of inhaled mannitol on exacerbation rates in patients with non-cystic
Heikki O Koskela et al.
Chest, 125(6), 1985-1992 (2004-06-11)
To define whether coughing during mannitol challenge is a nonspecific side effect of this challenge or is associated with asthma. A prospective study. University hospital. Thirty-seven steroid-naive, asthmatic subjects and 10 healthy subjects. The participants completed a symptom questionnaire, recorded
Marieke Dubois et al.
Plant physiology, 169(1), 166-179 (2015-05-23)
Leaf growth is a tightly regulated and complex process, which responds in a dynamic manner to changing environmental conditions, but the mechanisms that reduce growth under adverse conditions are rather poorly understood. We previously identified a growth inhibitory pathway regulating