1.08487
Urée
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Carbamide, diamide de carbonyle, diaminométhanone, carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
78,80 $
About This Item
78,80 $
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forme
solid
Puissance
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
Technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
132-135 °C (lit.)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
720‑760 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Dosage (ex N, calculé sur substance séchée) : 99,0 - 101,5 %
Pureté (DSC [calorimétrie différentielle à balayage]) : ≥ 99,5 %
Identité (IR-spectre) : satisfait au test
Apparence de la solution (10 % ; Eau ; couleur) : incolore
Apparence de la solution (10 % ; Eau ; limpidité) : limpide
Matière insoluble dans l′eau : ≤ 0,003 %
Acidité, alcalinité : ≤ 0,0005 meq/g
Point de fusion (DSC) : 132 - 135 °C
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,0500 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0005 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0004 %
Biuret : ≤ 0,05 %
Cendres sulfatées (600 °C) : ≤ 0,005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0002 %
Perte au séchage (105 °C) : ≤ 1,0 %
Correspond à ACS, Réact. Ph. Eur.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.