Principaux documents
Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
Synonyme(s) :
expansion vessel, gas pipette protection
1 EA
72,50 $
72,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
72,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.51
72,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
rubber
Conditionnement
pack of 1 ea
Paramètres
6 psi max. pressure
Capacité
~242 mL
Tuyau, D.I. × D.E.
6 mm × 11 mm
Description générale
Attaches to top of expansion compartment of gas pipettes to protect solutions from atmosphere. 4 × 2 in. natural-rubber bag with 24 in. flexible tubing.