Principaux documents
Z186740
Gas bag
capacity, 1 gal
Synonyme(s) :
gas collection bag, gas collection vessel, gas sampling equipment
1 EA
153,00 $
153,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
153,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.51
153,00 $
Disponible pour expédition le21 avril 2025Détails
Caractéristiques
capacity 1 gal
Conditionnement
pack of 1 ea
Description générale
Gas bag made of heavy natural rubber suitable for collecting and storing large samples of gases. Commonly used with PVC stopcocks with a 13 mm OD such as Z186767.